577065
Polypyrrole
undoped, extent of labeling: ~20 wt. % loading, composite with carbon black
Sinônimo(s):
PPy
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Extensão da rotulagem
~20 wt. % loading
condutividade
~8.5 S/cm
solubilidade
H2O: insoluble
organic solvents: insoluble
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
chave InChI
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.