Documentos Principais
181803
Sigma-Aldrich
Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)
Mn 20,000
Sinônimo(s):
2,6-Dimethyl-1,4-phenylene ether homopolymer, 2,6-Dimethylphenol homopolymer, 2,6-Dimethylphenol polymer, Poly(2,6-xylenol)
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.826,00
R$ 1.826,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.826,00
About This Item
Fórmula linear:
[C6H2(CH3)2O]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.826,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
Mn 20,000
Mw 16,000-24,000 by GPC
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
A lot specific analysis is included with each unit
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)