556386
Polyaniline (emeraldine base)
average Mw ~50,000
Sinônimo(s):
Emeraldine base polyaniline
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mw ~50,000
Nível de qualidade
solubilidade
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmax
~330 nm
cadeia de caracteres SMILES
Brc1nn[nH]c1C.Cl
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
chave InChI
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.