W338605
Pyrrole
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Azole, Divinylenimine, Imidole
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 110
densidade de vapor
2.31 (vs air)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
131 °C (lit.)
pf
−23 °C (lit.)
densidade
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
nutty; ethereal; sweet
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1cc[nH]c1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
chave InChI
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
<li><strong>Can neonicotinoid and pyrrole insecticides manage malaria vector resistance in high pyrethroid resistance areas in Côte d′Ivoire</strong>: This research evaluates the effectiveness of pyrrole insecticides in controlling malaria vectors in regions with high pyrethroid resistance. The findings suggest that these insecticides can play a significant role in integrated vector management strategies to combat malaria (Ekra et al., 2024).</li>
</ul>
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?