Documentos Principais
576557
Sigma-Aldrich
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
≥95%
Sinônimo(s):
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Selecione um tamanho
1 G
R$ 743,00
5 G
R$ 945,00
R$ 743,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 743,00
5 G
R$ 945,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18BNO2
Número CAS:
Peso molecular:
219.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 743,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
63-68 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2N
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8H,14H2,1-4H3
chave InChI
ZCJRWQDZPIIYLM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in synthesis of:
  • Indolo[3,4-cd][1]benzazepines via Pictet-Spengler-type cyclizations
  • Antimicrobial amphiphilic aryl peptideomimetics
  • Pyridoquinazolines and benzo[h][1,6]naphthyridines via intramolecular electrophilic substitution reactions
  • Thienopyridine derivatives
  • Dihydroquinolones
  • Methacrylamidophenylboronic acids
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)