Documentos Principais
565814
Sigma-Aldrich
4-(N-Boc-amino)phenylboronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
4-(Boc-amino)phenylboronic acid, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]benzeneboronic acid, C-(1,1-Dimethylethyl) N-(4-boronophenyl)carbamate, [4-(N-Bocamino)phenyl]boronic acid, [4-(tert-Butoxycarbonylamino)phenyl]boronic acid, [4-[[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]amino]phenyl]boronic acid
Selecione um tamanho
5 G
R$ 868,00
R$ 868,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 868,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CO2CNHC6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
237.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 868,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
solid
pf
199-204 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C11H16BNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-6-4-8(5-7-9)12(15)16/h4-7,15-16H,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
UBVOLHQIEQVXGM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Boronic acid used in a study of the rhodium-catalyzed desymmetrization of a meso-cyclic allylic dicarbonate via SN2′ substitution.[1]
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Frederic Menard et al.
Organic letters, 8(20), 4569-4572 (2006-09-22)
An enantio-, regio-, and diastereoselective rhodium(I)-catalyzed desymmetrization of a meso-cyclic allylic dicarbonate with organoboronic acid nucleophiles is described. The rhodium(I) catalyst formed in situ from [Rh(cod)OH]2 and Xyl-P-PHOS allowed the S(N)2' allylic substitution product to be obtained with a range