Documentos
576468
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-4-phenylcoumarin
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
238.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
248-252 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(10-4-2-1-3-5-10)9-15(17)18-14(12)8-11/h1-9,16H
chave InChI
IVJMJRRORVMRJJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3