Documentos Principais
531057
Sigma-Aldrich
Triphenylsulfonium perfluoro-1-butanesufonate
electronic grade, ≥99%
About This Item
Fórmula linear:
CF3(CF2)3SO3S(C6H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
562.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
electronic grade
Nível de qualidade
descrição
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Ensaio
≥99%
pf
84-88 °C (lit.)
solubilidade
PGMEA: ~50%
γ-butyrolactone: ~65%
ethyl lactate: ~65%
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.C4HF9O3S/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h1-15H;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
chave InChI
VLLPVDKADBYKLM-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)