Documentos Principais
362069
Sigma-Aldrich
1,3-Dibenzoylpropane
98%
Sinônimo(s):
1,5-Diphenyl-1,5-pentanedione
Selecione um tamanho
5 G
R$ 642,00
R$ 642,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 642,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO(CH2)3COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
252.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 642,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
66-68 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O2/c18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(19)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2
chave InChI
YOLLTWVIOASMFW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,3-Dibenzoylpropane is a 1,3-diaroylpropane. 1,3-Dibenzoylpropane is formed during hydroxocobalt(III) Schiff base complexes catalyzed selective aldol reaction of dibenzoylmethanes with formaldehyde in methanol.[1]
Aplicação
1,3-Dibenzoylpropane may be used in the electrochemical synthesis of cis-1,2-diphenyl-1,2-cyclopentanediol, via reduction in acetonitrile.[2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Highly selective aldol reaction of dibenzoylmethanes with formaldehyde catalyzed by cobalt Schiff base complex under neutral conditions.
Maruyama K, et al.
Tetrahedron Letters, 36(31), 5609-5612 (1995)
Electrochemical cyclization: II. Intramolecular pinacolization of 1, 3-dibenzoylpropane in acetonitrile.
Ammar F, et al.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 53(3), 407-416 (1974)