Key Documents
574112
Sigma-Aldrich
5-(3,4-Dichlorophenyl)furfural
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H6Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
241.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
140-143 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-9-3-1-7(5-10(9)13)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
chave InChI
PSQLTDROSWBPGT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)