Documentos Principais
544272
Sigma-Aldrich
5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
96%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 313,00
R$ 313,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 313,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2Cl2O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
217.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 313,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.586 (lit.)
p.e.
112-117 °C (lit.)
densidade
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(s1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H2Cl2O2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H
chave InChI
SORSTNOXGOXWAO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride can be prepared from 2-chlorothiophene by reacting with chlorosulfonic acid in the presence of phosphorus pentachloride.[1]
Aplicação
5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride may be used in the preparation of:
  • (S)-N-(5-chlorothiophene-2-sulfonyl)-β,β-diethylalaninol
  • N-(3-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin-2-yl)-5-chlorothiophene-2-sulfonamide
  • 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A facile stereoselective total synthesis of (S)-N-(5-chlorothiophene-2-sulfonyl)-?,?-diethylalaninol.
Reddy BN and Sing RP.
Der Pharma Chemica, 7(1), 201-205 (2015)
C A Hunt et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(2), 240-247 (1994-01-21)
3-Aminoalkyl derivatives of thieno[2,3-b][1,4]thiazine-6-sulfonamide were prepared for evaluation as topically active ocular hypotensive agents. The compounds described were found to be excellent in vitro inhibitors of carbonic anhydrase II and in vivo to lower intraocular pressure in three rabbit models
Afjal H Miah et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(11), 1779-1792 (2014-02-12)
A knowledge-based library of aryl 2,3-dichlorophenylsulfonamides was synthesised and screened as human CCR4 antagonists, in order to identify a suitable hit for the start of a lead-optimisation programme. X-ray diffraction studies were used to identify the pyrazole ring as a