573949
Chlorodiethylphosphine
90%, technical grade
Sinônimo(s):
Diethylchlorophosphine, Diethylphosphinous chloride, Et2PCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
p.e.
133-134 °C (lit.)
densidade
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CCP(Cl)CC
InChI
1S/C4H10ClP/c1-3-6(5)4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
INJBDKCHQWVDGT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?