Documentos Principais
D91659
Sigma-Aldrich
Diethyl chlorophosphite
95%
Sinônimo(s):
Diethyl chlorophosphonite, Diethyl phosphorochloridite
Selecione um tamanho
5 G
R$ 407,00
25 G
R$ 1.181,00
100 G
R$ 2.558,00
R$ 407,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 407,00
25 G
R$ 1.181,00
100 G
R$ 2.558,00
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2PCl
Número CAS:
Peso molecular:
156.55
Beilstein:
1098392
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 407,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
153-155 °C (lit.)
56-57.5 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(Cl)OCC
InChI
1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Diethyl chlorophosphite can be used as a:
  • Reducing agent for the reduction of nitro compounds to the corresponding amines.[1]
  • Deoxygenating agent to reduce pyridine N-oxide to pyridine.[1]
  • Reagent in the conversion of aldoximes to nitriles via dehydration.[1]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)