Documentos Principais
571865
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylethyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
223.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5790 (lit.)
p.e.
325-330 °C/760 mmHg (lit.)
densidade
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO/c17-12-16-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11H2
chave InChI
SANCUGBZSMVASH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)