Documentos Principais
568260
Sigma-Aldrich
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
64-68 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(CCC(O)=O)c1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-4-8(11(9)15-2)6-7-10(12)13/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
QPHAUUNQQLRYCJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)