Documentos Principais
567221
Sigma-Aldrich
Tris(3,3′,3″-phosphinidynetris(benzenesulfonato)palladium(0) nonasodium salt nonahydrate
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.175,00
R$ 2.175,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.175,00
About This Item
Fórmula linear:
Pd(P(C6H4SO3·Na)3)3 · 9H2O
Número CAS:
Peso molecular:
1982.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.175,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
>300 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Pd].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3cccc(c3)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c4cccc(c4)P(c5cccc(c5)S([O-])(=O)=O)c6cccc(c6)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c7cccc(c7)P(c8cccc(c8)S([O-])(=O)=O)c9cccc(c9)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3C18H15O9PS3.9Na.9H2O.Pd/c3*19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h3*1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;;;;;;;;9*1H2;/q;;;9*+1;;;;;;;;;;/p-9
chave InChI
RZJLWYKBARRAJM-UHFFFAOYSA-E
Aplicação
Tris(3,3′,3″-phosphinidynetris(benzenesulfonato)palladium(0) nonasodium salt nonahydrate (Pd-TPPTS complex) supported by layered double hydroxide (LDH) can be used as an efficient catalyst in the cycloisomerization of acetylenic carboxylic acids to the corresponding 5-membered heterocycles.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Novel Pd heterogeneous catalysts for cycloisomerisation of acetylenic carboxylic acids
Neactu F, et al.
Green Chemistry, 12(12), 2145-2149 (2010)