Documentos Principais
566039
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzamide
98%
Sinônimo(s):
Gallamide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 864,00
R$ 864,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 864,00
About This Item
Fórmula linear:
(HO)3C6H2C(O)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
169.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 864,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
pf
224-229 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO4/c8-7(12)3-1-4(9)6(11)5(10)2-3/h1-2,9-11H,(H2,8,12)
chave InChI
RBQIPEJXQPQFJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)