Documentos Principais
715107
Sigma-Aldrich
Methyl 2-aminopyridine-3-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
Methyl 2-aminonicotinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
82-86 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9)
chave InChI
NZZDEODTCXHCRS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jesús López-Molina et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(14), 4315-4322 (2020-03-13)
This study tries to provide new solutions to increase the efficiency of conversion of photons in solar cells, using photoluminescent Cu(i) coordination polymers (CPs) as possible alternative materials of lower cost, than those used today, based on lanthanides. The selected