Documentos Principais
563226
Sigma-Aldrich
Cerium(III) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cerium tribromide, Cerous bromide
About This Item
Fórmula linear:
CeBr3
Número CAS:
Peso molecular:
379.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
synthesis grade
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads
Ensaio
99.99% trace metals basis
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Informações legais
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)