Documentos Principais
466085
Sigma-Aldrich
Cerium(III) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cerous triiodide
About This Item
Fórmula linear:
CeI3
Número CAS:
Peso molecular:
520.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
synthesis grade
linha de produto
AnhydroBeads
Ensaio
99.99% trace metals basis
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
750 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Ce](I)I
InChI
1S/Ce.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
ZEDZJUDTPVFRNB-UHFFFAOYSA-K
Informações legais
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)