Documentos Principais
559997
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2C6H3CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
257.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
163-167 °C (lit.)
grupo funcional
amide
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F6NO/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H2,16,17)
chave InChI
YNOPIKHMZIOWHS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)