Ensaio
98%
pf
53-56 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c10-6-9(7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2
chave InChI
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?