Documentos
672289
Sigma-Aldrich
2,2-Dibenzyl-1,3-propanediol
≥97.0%
Sinônimo(s):
2,2-Bis(phenylmethyl)-1,3,propanediol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
256.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
pf
84-88 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O2/c18-13-17(14-19,11-15-7-3-1-4-8-15)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,18-19H,11-14H2
chave InChI
AZLRECYOMFCGTK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2