Documentos Principais
367443
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxy-1,3-propanediol
99%
Sinônimo(s):
2-O-Benzylglycerol, Glycerol 2-benzyl ether
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.302,00
R$ 2.302,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.302,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OCH(CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Beilstein:
1953926
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.302,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
p.e.
185-187 °C/10 mmHg (lit.)
pf
38-40 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
chave InChI
UDIPIOHLDFSMLR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)