Documentos Principais
184829
Sigma-Aldrich
1,2-Benzenedimethanol
97%
Sinônimo(s):
1,2-Bis(hydroxymethyl)benzene, o-Xylene-α,α′-diol, Phthalyl alcohol
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.132,00
R$ 1.132,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.132,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Beilstein:
508775
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.132,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
63-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
chave InChI
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)