Key Documents
557900
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-3,3-dimethyl-1,1-diphenyl-1-butanol
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH(NH2)C(C6H5)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
269.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D ~−171°, c = 1 in chloroform
fabricante/nome comercial
Onyx Scientific, U.K.
pf
134-137 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[C@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-17(2,3)16(19)18(20,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16,20H,19H2,1-3H3/t16-/m0/s1
chave InChI
HZIHDWNOPKIOCK-INIZCTEOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3