Documentos Principais
557315
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3SO2C6H4SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
254.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
165-169 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO4S2/c1-13(9,10)6-2-4-7(5-3-6)14(8,11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
TYJOQICPGZGYDT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 5′-deoxy-5′-[4-(methylsulfonyl)benzenesulfonamido]thymidine.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and biological evaluation of inhibitors of thymidine monophosphate kinase from Bacillus anthracis.
Byun Y, et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 27(3), 244-260 (2008)