Documentos Principais
150525
Sigma-Aldrich
trans-β-Styrenesulfonyl chloride
97%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 928,00
R$ 928,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 928,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=CHSO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
202.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 928,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
85-88 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])S(Cl)(=O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2S/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
chave InChI
ONWRSBMOCIQLRK-VOTSOKGWSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zoon H Ryu et al.
International journal of molecular sciences, 9(12), 2639-2657 (2009-03-31)
Additional specific rates of solvolysis have been determined, mainly in fluoroalcohol containing solvents, for benzenesulfonyl chloride (1) and p-nitrobenzene-sulfonyl chloride (2). For trans-beta-styrenesulfonyl chloride (3), a study has been carried out in 43 pure and binary solvents, covering a wide