Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
233-235 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)