553867
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
193-197 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(Cl)c(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H2Cl2FNO4/c8-4-2(7(12)13)1-3(10)5(9)6(4)11(14)15/h1H,(H,12,13)
chave InChI
PCSAPCNEJUEIGU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- ethyl 3-(N,N-dimethylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoyl)acrylate[2]
- 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-nitro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid[3][4]
- ethyl-3-(N,N-dimethylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoyl) acrylate[5]
- substituted 4(1H)-oxoquinoline-3-carboxylic acid[6]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)