Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
pb
140 °C (lit.)
densidade
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCCC#N
InChI
1S/C5H7N/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-4H2
chave InChI
CFEYBLWMNFZOPB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3