Documentos Principais
510432
Sigma-Aldrich
6-Heptenenitrile
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.610,00
R$ 1.610,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.610,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CH(CH2)4CN
Número CAS:
Peso molecular:
109.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.610,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
75-78 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCCCCC#N
InChI
1S/C7H11N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2H,1,3-6H2
chave InChI
ZLWQKLRMIQIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6-Heptenenitrile, also known as 6-cyano-1-hexene, is an aliphatic nitrile.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
180.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)