271349
5-Hexynenitrile
97%
Sinônimo(s):
5-Cyano-1-pentyne
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
p.e.
115-117 °C (lit.)
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCCCC#N
InChI
1S/C6H7N/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-5H2
chave InChI
JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?