Documentos Principais
8.53067
Sigma-Aldrich
Boc-His(Boc)-OH . DCHA
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-His(Boc)-OH . DCHA, N-α-N-im-di-t.-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H25N3O6 · xC12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
355.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
250-764-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H2](C3CCCCC3)C2CCCCC2.[n]1(cnc(c1)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H25N3O6.C12H23N/c1-15(2,3)24-13(22)18-11(12(20)21)7-10-8-19(9-17-10)14(23)25-16(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8-9,11H,7H2,1-6H3,(H,18,22)(H,20,21);11-13H,1-10H2/t11-;/m0./s1
chave InChI
WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N
Descrição geral
A protected histidine derivative for only the critical coupling step in Boc SPPS. After coupling the two Boc-groups are cleaved simultaneously by TFA.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0124
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1.5 in methanol): +24.0 - +29.0 °
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3