Key Documents
548596
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzamide oxime
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4C(NH2)=NOH
Número CAS:
Peso molecular:
150.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
82-87 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(c1)\C(N)=N/O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
chave InChI
KJMNPGUHEUTHMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)