360910
Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pb
108 °C/11 mmHg (lit.)
pf
39-41 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-3,5-6,11H,4,7H2,1H3
chave InChI
XRAMJHXWXCMGJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup