Documentos Principais
548529
Sigma-Aldrich
Potassium titanate
95%
About This Item
Fórmula linear:
K2TiO3
Número CAS:
Peso molecular:
174.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
95%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][Ti]([O-])=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)