934666
Hard carbon
electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinônimo(s):
Hard carbon anode, Sodium-ion anode
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
copper substrate (current collector)
Nível de qualidade
grau
battery grade
descrição
Description/Nominal Voltage: 0.1 V vs Li/Li+
Ensaio
≥98% (active material characteristic)
composição
Active material loading 10.21 mg/cm2 ± 5%
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho da bainha
10 μm , copper current collector
45 μm , excluding current collector
5 in. × 10 in.
tamanho
5 in. × 10 in.
Tamanho médio da partícula
5 μm (active material characteristic)
capacidade
2.4 mAh/cm2±5 % (Areal)
290 mAh/g±5 % (Experimental Lithiation)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)