Documentos Principais
401307
Sigma-Aldrich
Sodium metatitanate
−200 mesh
Sinônimo(s):
Sodium titanium oxide
Selecione um tamanho
50 G
R$ 1.177,00
R$ 1.177,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 1.177,00
About This Item
Fórmula linear:
Na2Ti3O7
Número CAS:
Peso molecular:
301.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.177,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
tamanho de partícula
−200 mesh
densidade
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Ti](=O)O[Ti](=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/2Na.7O.3Ti/q2*+1;;;;;;2*-1;;;
chave InChI
GROMGGTZECPEKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Used as a low-voltage sodium titanium oxide insertion electrode for sodium-ion batteries
Used for preparation of:
  • Titania nanorods and nanowires via a hydrothermal method for use in lithium-ion storage batteries
  • Photocatalytic titanate nanotube thin films via a hydrothermal method
  • Protonated titanate nanotubes as solid acid catalysts
  • Nano-sized supports of ruthenium nanoparticles for catalytic ammonia decomposition
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)