Key Documents
547409
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-CHO (Benzaldehyde) resin
50-100 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
4-Benzyloxybenzaldehyde, polymer-bound, Aldehyde, polymer-bound, Wang aldehyde resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
linha de produto
StratoSpheres
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Extensão da rotulagem
3.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
50-100 mesh
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.[H]C(=O)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3
Informações legais
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)