Documentos Principais
564796
Sigma-Aldrich
Phenol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 981,00
R$ 981,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 981,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 981,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.5-1.5 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)