Documentos Principais
8.55011
Sigma-Aldrich
Merrifield resin HL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Chloromethylpolystyrene-divinylbenzene (100-200 mesh)
About This Item
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
Descrição geral
High load version of standard chloromethylpolystyrene.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Ligação
Replaces: 01-64-0070
Nota de análise
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis for sulfur after derivatization with KSAc): 1.0 - 1.6 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 -200 mesh
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.