Documentos Principais
546925
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
211.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.576 (lit.)
p.e.
150-152 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.548 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
chave InChI
KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
C Hura et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 97(2), 281-286 (1993-04-01)
The potential of toxic action in rats of orthochlorbenzol sulphochloride, administered intragastrically in single doses and in daily doses included in food, was estimated. Other bioenzymatic parameters of liver function (transaminase, gammaglutamyltransferase, glutamatdehydrogenase etc.), which presented changes in all experiments
[Toxicologic and hygienic characteristics of O-chlorobenzenesulfochloride].
D A Chura et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 72-73 (1989-04-01)
Zafar Iqbal et al.
European journal of medicinal chemistry, 168, 154-175 (2019-03-01)
A novel class of spiroimidazolidine-2',4'-diones substituted with aryl sulfonyl group at different positions was designed and synthesized. The target compounds were evaluated for their potential to release insulin from MIN6 cell line derived from in-vivo immortalized insulin-secreting pancreatic cells. The