Documentos Principais
546542
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4(NO2)CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
200.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
157-160 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O3/c8-4-1-2-6(10(12)13)5(3-4)7(9)11/h1-3H,(H2,9,11)
chave InChI
MKHXTOPPKVFSFI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and preliminary cytotoxic and antifungal evaluation of some 6-N,N-dialkyl 2-aryl-4(3H)-quinazolinone derivatives.
Lopez SE, et al.
Heterocyclic Communications, 7(5), 473-480 (2001)