D172405
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
97%, powder or chunks
Sinônimo(s):
4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline, ≥97%
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
powder or chunks
pf
85-87 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 5% (green to very dark green)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)N=O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-5-3-7(9-11)4-6-8/h3-6H,1-2H3
chave InChI
CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?