Documentos Principais
162442
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorophenol
99%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 877,00
R$ 877,00
0 em estoque
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 877,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)OH
Número CAS:
Peso molecular:
146.55
Beilstein:
1861277
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 877,00
0 em estoque
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.53 (lit.)
p.e.
88 °C/4 mmHg (lit.)
pf
23 °C (lit.)
densidade
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
chave InChI
IGYXYGDEYHNFFT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chloro-4-fluorophenol was used in enzymatic production of fluorocatechols[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Inna P Solyanikova et al.
Applied and environmental microbiology, 69(9), 5636-5642 (2003-09-06)
The present study describes the (19)F nuclear magnetic resonance analysis of the conversion of 3-halocatechols to lactones by purified chlorocatechol 1,2-dioxygenase (ClcA2), chloromuconate cycloisomerase (ClcB2), and chloromuconolactone dehalogenase (ClcF) from Rhodococcus opacus 1cp grown on 2-chlorophenol. The 3-halocatechol substrates were