Documentos Principais
545821
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-nitrobenzothiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
194.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
134-137 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc2cc(ccc2s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2S/c1-5-9-7-4-6(10(11)12)2-3-8(7)13-5/h2-4H,1H3
chave InChI
VEWGTWPJKSPGCD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)