Documentos Principais
304476
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzothiazole
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 506,00
R$ 506,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 506,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6FNS
Número CAS:
Peso molecular:
167.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 506,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.584 (lit.)
p.e.
110-112 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc2cc(F)ccc2s1
InChI
1S/C8H6FNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
chave InChI
LDBFGRGBYVULTJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Giuseppe Manfroni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(2), 866-876 (2011-12-27)
Hepatitis C virus (HCV) infection has been recognized as the major cause of liver failure that can lead to hepatocellular carcinoma. Among all the HCV proteins, NS5B polymerase represents a leading target for drug discovery strategies. Herein, we describe our