545031
Potassium tetracyanonickelate(II)
>99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dipotassium tetracyanonickelate, Potassium nickel(II) cyanide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Ni/c4*1-2;;;/q;;;;2*+1;-2
chave InChI
QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?