Documentos Principais
544086
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-1-propyne
97%
Sinônimo(s):
1,1,1-Trifluoropropyne, TFP, Trifluoromethylethyne
About This Item
Fórmula linear:
CF3C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
94.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C#C
InChI
1S/C3HF3/c1-2-3(4,5)6/h1H
chave InChI
PRDFNJUWGIQQBW-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Outras notas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
espiga da mangueira
Nº do produto
Descrição
Preços
válvula de purga
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)